Learn More
Dianhídrido del ácido naftaleno-1,4,5,8-tetracarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11373496 5 g 5 g
11383496 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11373496 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14365.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 81-30-1 | C14H4O6 | 268.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dianhídrido ácido naftaleno-1,4,5,8-tetraparboxílico se utiliza como reactivo en la preparación de nuevos marcadores fluorescentes para células hipoxicas de naftalimidas con dos cadenas laterales heterocíclicas para la unión bioreductiva.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es sensible a la humedad. Almacenar en gas inerte. Incompatible con ácidos, bases y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81-30-1
Fórmula molecular C14H4O6
Peso molecular (g/mol) 268.18
Número MDL MFCD00006915
Clave InChI YTVNOVQHSGMMOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4,5,8-naphthalenetetracarboxylic dianhydride, ntcda, naphthalenetetracarboxylic dianhydride, isochromeno 6,5,4-def isochromene-1,3,6,8-tetraone, ntda, unii-l56xqd1v6y, 2,7-dioxapyrene-1,3,6,8-tetrone, naphthalene-1,8:4,5-tetracarboxylic dianhydride, 1,8:4,5-naphthalenetetracarboxylic dianhydride, naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride
PubChem CID 6678
SMILES C1=CC2=C3C(=CC=C4C3=C1C(=O)OC4=O)C(=O)OC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid dianhydride
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Beilstein 272788
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.18
Porcentaje de pureza 97%