Learn More
Hidrato de sal trisódica de ácido naftaleno-1,3,6-trisulfónico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368858
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Unit Size:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11368858 500 g 500 g
11378858 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11368858 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 041715.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 123409-01-8 | C10H10Na3O10S3 | 455.33 g/mol
Naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt hydrate is used as an anionic chromophore.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123409-01-8
Fórmula molecular C10H10Na3O10S3
Peso molecular (g/mol) 455.33
Número MDL MFCD00149263
Clave InChI BMCNZRJPDRPEDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3, 6,7-naphthalenetrisulfonic acid trisodium salt hydrate
PubChem CID 123134558
Nombre IUPAC ácido naftaleno-1,3,6-trisulfónico; sodio; hidrato
SMILES O.[Na].[Na].[Na].OS(=O)(=O)C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=C2S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Naphthalene-1,3,6-Trisulfonic Acid Trisodium Salt Hydrate
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.31 (Anhydrous)
Forma física Polvo
compliance-icons
Product Identifier
  • Naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt hydrate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt hydrate