Learn More
Naftalen-2-ol (beta-naftol), Mikromol™
Descripción
Naftalen-2-ol (beta-naftol)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Naphthol |
| CAS | 135-19-3 |
| Nombres de analitos o componentes | beta-Naphthol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H8 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Naphthalen-2-ol, Tolnaftate Imp. A (EP), beta-Naphthol, 2-Naphthalenol, 2-Naphthol (8CI), 2-Hydroxynaphthalene, Azogen Developer A, Betanaphthol, Bordeaux Base GP, C.I. 37500, C.I. Azoic Coupling Component 1, C.I. Developer 5, Developer A, Developer AMS, Developer BN, Developer NA, Isonaphthol, NSC 2044, NSC 5737, Naphthol B, beta-Hydroxynaphthalene, beta-Naphthyl alcohol, Tolnaftate Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H |
| SMILES | Oc1ccc2ccccc2c1 |
| Nombre IUPAC | naftalen-2-ol |
| Mostrar más |