Learn More
(naftalen-1-il)acetonitrilo (1-naftilacetonitrilo), Mikromol™
Description
(Naftalen-1-il)acetonitrilo (1-naftilacetonitrilo)
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (Naphthalen-1-yl)acetonitrile (1-Naphthylacetonitrile) |
| CAS | 132-75-2 |
| Nombres de analitos o componentes | (Naphthalen-1-yl)acetonitrile (1-Naphthylacetonitrile) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C12 H9 N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Naphazoline Hydrochloride Imp. C (EP), Naphazoline Imp. C (EP), (Naphthalen-1-yl)acetonitrile, Naphazoline Nitrate Imp. C (EP), 1-Naphthylacetonitrile, Naphazoline Hydrochloride Impurity C, Naphazoline Nitrate Impurity C, Naphazoline Impurity C, Naphazoline Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9N/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7H,8H2 |
| SMILES | N#CCc1cccc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 2-naftalen-1-ilacetonitrilo |
| Show More |