Learn More
Ácido (naftalen-1-il)acético (ácido 1-naftilacético), Mikromol™
Código de producto. 17980616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17980616 100 mg 100 miligramos
17953706 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17980616 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0075.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (naftalen-1-il)acético (ácido 1-naftilacético)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthyl acetic acid
CAS 86-87-3
Nombres de analitos o componentes 1-Naphthyl acetic acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H10 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Naphazoline Hydrochloride Imp. B (EP), Naphazoline Imp. B (EP), (Naphthalen-1-yl)acetic Acid, Naphazoline Nitrate Imp. B (EP), 1-Naphthylacetic Acid, Naphazoline Hydrochloride Impurity B, Naphazoline Nitrate Impurity B, Naphazoline Impurity B, Naphazoline Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10O2/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H,13,14)
SMILES OC(=O)Cc1cccc2ccccc12
Nombre IUPAC ácido 2-naftalen-1-ilacético
Peso molecular (g/mol) 186.21
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 186,0681 g/mol