Learn More
(naftalen-1-il)acetamida (1-naftilacetamida), Mikromol™
Código de producto. 30460443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460443 4 x 25 mg 100 miligramos
17961906 25 mg 25 miligramos
17990896 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460443 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0075.0700254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(naftalen-1-il)acetamida (1-naftilacetamida), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthyl acetamide
CAS 86-86-2
Nombres de analitos o componentes 1-Naphthyl acetamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H11 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-Naphthaleneacetamide, (Naphthalen-1-yl)acetamide, 1-Naphthylacetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11NO/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H2,13,14)
Tipo de solución Neat
SMILES NC(=O)Cc1cccc2ccccc12
Nombre IUPAC 2-naftalen-1-ilacetamida
Peso molecular (g/mol) 185.22
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.0841 g/mol