Learn More
Naftaceno (>80%), TRC
Código de producto. 30473346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30473346 250 mg
30469823 1 g
30466626 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30473346 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN377650250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-24-0
Fórmula molecular C18 H12
Peso molecular (g/mol) 228.29
Sinónimo 2,3-Benzanthracene, 2,3-Benzanthrene, Benz[b]anthracene, Chrysogen, Rubene, Tetracene, Tetracene (hydrocarbon)
Nombre IUPAC tetraceno
SMILES c1ccc2cc3cc4ccccc4cc3cc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo(b)anthracene
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H12/c1-2-6-14-10-18-12-16-8-4-3-7-15(16)11-17(18)9-13(14)5-1/h1-12H
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.0939