Learn More
Nitrato de nafazolina, Mikromol
Código de producto. 30459715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459715 250 mg -
18092850 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30459715 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0286.000250
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Nitrato de nafazolina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphazoline nitrate
CAS 5144-52-5
Nombres de analitos o componentes Naphazoline nitrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H14 N2 . H N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1H-Imidazole, 4,5-dihydro-2-(1-naphthalenylmethyl)-, nitrate (1:1), 1H-Imidazole, 4,5-dihydro-2-(1-naphthalenylmethyl)-, mononitrate (9CI), 2-Imidazoline, 2-(1-naphthylmethyl)-, mononitrate (8CI), Naftizin, Naphazoline nitrate, Naphthisin, Naphthizin, Naphthylmethyl-2-imidazoline nitrate, Naphtyzin, Privina, Privine, Privine (British), Privine nitrate, Rinazin, Sanorin
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N2.HNO3/c1-2-7-13-11(4-1)5-3-6-12(13)10-14-15-8-9-16-14;2-1(3)4/h1-7H,8-10H2,(H,15,16);(H,2,3,4)
Tipo de solución Neat
SMILES O[N+](=O)[O-].C(C1=NCCN1)c2cccc3ccccc23
Nombre IUPAC 2-(naftalen-1-ilmetil)-4,5-dihidro-1H-imidazol; ácido nítrico
Peso molecular (g/mol) 273.29
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.1113 g/mol