Learn More
Nitrato de nafazolina, LoGiCal
Código de producto. 30461055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461055 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461055 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0286.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphazoline nitrate
CAS 5144-52-5
Nombres de analitos o componentes Naphazoline nitrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H14 N2 . H N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1H-Imidazole, 4,5-dihydro-2-(1-naphthalenylmethyl)-, nitrate (1:1), 1H-Imidazole, 4,5-dihydro-2-(1-naphthalenylmethyl)-, mononitrate (9CI), 2-Imidazoline, 2-(1-naphthylmethyl)-, mononitrate (8CI), Naftizin, Naphazoline nitrate, Naphthisin, Naphthizin, Naphthylmethyl-2-imidazoline nitrate, Naphtyzin, Privina, Privine, Privine (British), Privine nitrate, Rinazin, Sanorin
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N2.HNO3/c1-2-7-13-11(4-1)5-3-6-12(13)10-14-15-8-9-16-14;2-1(3)4/h1-7H,8-10H2,(H,15,16);(H,2,3,4)
Tipo de solución Neat
SMILES O[N+](=O)[O-].C(C1=NCCN1)c2cccc3ccccc23
Nombre IUPAC 2-(naftalen-1-ilmetil)-4,5-dihidro-1H-imidazol; ácido nítrico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 273.29
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.1113 g/mol