Learn More
Clorhidrato de nafazolina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de nafazolina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Naphazoline Hydrochloride |
| CAS | 550-99-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Naphazoline Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C14 H14 N2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Naphazoline Hydrochloride, 4,5-Dihydro-2-(1-naphthalenylmethyl)-1H-imidazole monohydrochloride, 2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline monohydrochloride, Naphazoline hydrochloride, 2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride, 2-(1-Naphthylmethyl)imidazoline hydrochloride, Ak-Con, Albalon, Allerest Eye Drops, Clera, Coldan, Comfort Eye Drops, Degest 2, Iridina Due, Naphazoline chloride, Naphcon, Naphthasolium chloride, Niazol, Ocumethyl, Opcon, Privine (American), Privine hydrochloride, Prizole hydrochloride, Rhinantin, Rhinatin, Rhinoperd, Sanorin-Spofa, Strictylon, Stricylon, Vasoclear, Vasocon, 2-(alpha-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14N2.ClH/c1-2-7-13-11(4-1)5-3-6-12(13)10-14-15-8-9-16-14;/h1-7H,8-10H2,(H,15,16);1H |
| SMILES | Cl.C(C1=NCCN1)c2cccc3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | 2-(naftalen-1-ilmetil)-4,5-dihidro-1H-imidazol; clorhidrato |
| Mostrar más |