Learn More
Clorhidrato de nafazolina, LoGiCal
Código de producto. 30458767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458767 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458767 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0075.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphazoline Hydrochloride
CAS 550-99-2
Nombres de analitos o componentes Naphazoline Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H14 N2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Naphazoline Hydrochloride, 4,5-Dihydro-2-(1-naphthalenylmethyl)-1H-imidazole monohydrochloride, 2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline monohydrochloride, Naphazoline hydrochloride, 2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride, 2-(1-Naphthylmethyl)imidazoline hydrochloride, Ak-Con, Albalon, Allerest Eye Drops, Clera, Coldan, Comfort Eye Drops, Degest 2, Iridina Due, Naphazoline chloride, Naphcon, Naphthasolium chloride, Niazol, Ocumethyl, Opcon, Privine (American), Privine hydrochloride, Prizole hydrochloride, Rhinantin, Rhinatin, Rhinoperd, Sanorin-Spofa, Strictylon, Stricylon, Vasoclear, Vasocon, 2-(alpha-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N2.ClH/c1-2-7-13-11(4-1)5-3-6-12(13)10-14-15-8-9-16-14;/h1-7H,8-10H2,(H,15,16);1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.C(C1=NCCN1)c2cccc3ccccc23
Nombre IUPAC 2-(naftalen-1-ilmetil)-4,5-dihidro-1H-imidazol; clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 246.74
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 246,0924 g/mol