Learn More
Napabucasin, MedChemExpress
Código de producto. 16496356
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16496356 100 mg 100 miligramos
16451389 1 g 1 g
16445918 10 mg 10 miligramos
16432067 50 mg 50 miligramos
16421116 200 mg 200 miligramos
16408557 5 mg 5 miligramos
16401716 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16496356 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13919
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
MedChemExpress Napabucasin (BBI608) is a STAT3 inhibitor which blocks stem cell activity in cancer cells.
Napabucasin (BBI608) is a STAT3 inhibitor which blocks stem cell activity in cancer cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Napabucasin
Forma física Powder
CAS 83280-65-3
Color Green Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H8O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo BBI608
Información de solubilidad DMSO : 4.44 mg/mL (18.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=C2OC(C(C)=O)=C1)C3=C(C2=O)C=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 240.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.21
Porcentaje de pureza 99.27%