Learn More
NAP 226-90, TRC
Código de producto. 30136320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136320 1 g 1 g
30135444 100 mg 100 miligramos
17943905 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136320 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3250001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139306-10-8
Fórmula molecular C10 H15 N O
Peso molecular (g/mol) 165.23
Sinónimo Phenol, 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]-, Phenol, 3-[1-(dimethylamino)ethyl]-, (S)-, (S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol, Rivastigmine Related Compound C (USP), NAP 226-90, 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenol, Dimetol
Nombre IUPAC 3-[(1S)-1-(dimetilamino)etil]fenol
SMILES C[C@H](N(C)C)c1cccc(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimetol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO/c1-8(11(2)3)9-5-4-6-10(12)7-9/h4-8,12H,1-3H3/t8-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.1154