Learn More
NAP 226-90-d6, TRC
Código de producto. 30479758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30479758 10 mg
30473154 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30479758 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN32500210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1217706-31-4
Fórmula molecular C10 2H6 H9 N O
Peso molecular (g/mol) 171.27
Sinónimo 3-[(1S)-1-(Bis(trideuteriomethyl)amino)ethyl]phenol, (S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol-D6 (N,N-dimethyl-D6), (S)-3-[1-[Di(methyl-d3)amino]ethyl]phenol, NAP 226-90-d6, Dimetol-d6 (N,N-dimethyl-d6)
Nombre IUPAC 3-[(1S)-1-[bis(trideuteriometil)amino]etil]fenol
SMILES [2H]C([2H])([2H])N([C@@H](C)c1cccc(O)c1)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol N,N-dimethyl-d6
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO/c1-8(11(2)3)9-5-4-6-10(12)7-9/h4-8,12H,1-3H3/t8-/m0/s1/i2D3,3D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.153