Learn More
Biochrom Espectrofotómetro NanoVue Plus
Código de producto. 10506405
Change view
Click to view available options
Trayectoria óptica:
0,2 mm o 0,5 mm (automático o manual)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Trayectoria óptica unitSize
10506405 0,2 mm o 0,5 mm (automático o manual) cada uno
1 options
Código de producto. 10506405 Proveedor Biochrom N.º de proveedor 28956057
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Instrumento fácil de usar diseñado para mediciones fiables de ácidos nucleicos y proteínas. Funciona sin necesidad de utilizar un PC.
  • Documentos IQ/OQ disponibles
  • La placa de muestras de color dorado mejora la compatibilidad con la amplia gama de productos químicos y tipos de muestras utilizados en los laboratorios actuales.
  • Métodos predefinidos para la cuantificación de proteínas, incluyendo UV directo, Bradford, BCA, Biuret y Lowry, con capacidad para cumplir con los 27 estándares.
  • Analiza con precisión volúmenes bajos de 0,5 a 5 μl para la conservación de muestras valiosas.
  • Dos trayectoria ópticas: 0,2 mm y 0,5 mm
  • La cómoda placa de muestras de caída y lectura elimina la necesidad de cubetas y capilares.
  • Métodos predefinidos para la cuantificación de ácidos nucleicos, incluyendo la concentración y la pureza.
  • Espectrofotómetro UV Visible para una cuantificación rápida y exacta de muestras de proteínas y ácidos nucleicos.
  • Sin PC: La gran pantalla gráfica de alta resolución permite una lectura rápida de los resultados relevantes.
  • Con solo tocar un botón se muestran las curvas de calibración, la cinética o las mediciones de relaciones.
  • La placa hidrófoba reduce la contaminación cruzada de muestras y permite una excelente recuperación de las muestras.
Especificaciones
Intervalo de absorbencia Máx. ± 1 % a 259 nm, de 0,7 a 0,8 A utilizando uracilo
Tipo de detector Matriz CCD doble
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 260 x 390 x 100mm
Fuente de luz Xenón
Ancho de banda espectral 5nm
Tipo Espectrofotómetro
Wavelength Range De 200 a 1100 nm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V CA ± 10 %, 50/60 Hz, 50 V CA
Trayectoria óptica 0,2 mm o 0,5 mm (automático o manual)
Exactitud de la longitud de onda ± 2 nm
Repetibilidad de longitud de onda ± 0,5 nm
Peso (métrico) 4,5kg