Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de accesorios nanoViper™ para el sistema de UHPLC Vanquish™ Neo
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Garantice una excelente eficacia de separación para su sistema de UHPLC Thermo Scientific™ Vanquish™ Neo con los sistemas de conexiones Thermo Scientific™ nanoViper™ de volumen muerto prácticamente nulo. Los capilares se suministran premontados y se configuran fácilmente para una instalación de los instrumentos sencilla y fiable. Estos accesorios, probados a alta presión, son compatibles con la UHPLC hasta 1500 bar (21 750 psi). Los capilares se aprietan manualmente hasta 1200 bar. En presiones superiores se recomienda una herramienta de torsión para LC de nanoflujo.
Consulte los recursos Viper y nanoViper
- Diseño de apriete sin empalme para lograr conexiones de volumen muerto cercano a cero
- Presiones de funcionamiento de hasta 1500 bar
- Compatible con temperaturas de hasta 120 °C
- Diseño de apriete manual para presiones de hasta 1200 bar
- Herramienta de torsión fácil de apretar para presiones superiores a 1500 bar y aplicaciones de nanoflujo
- Capilares flexibles de sílice fundida recubierta de PEEK (1/32 in D.E.)
- Elimina el montaje de accesorios de manguito de PEEK
- Conexiones de fluido para sistemas de UHPLC de bajo caudal
Los sistemas de UHPLC Thermo Scientific Vanquish Neo integran de serie el sistema de accesorios de apriete nanoViper.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Conexiones de fluido para sistemas de UHPLC de flujo bajo |
| Para utilizar con (equipo) | Todos los sistemas de HPLC y UHPLC |
| Material | Sílice fundida con revestimiento |
| Presión máxima | 1500 bares |
| Tipo | Tubos |
| Longitud (métrico) | 550 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 20 µm |
| Línea de productos | nanoViper |