missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NANOS1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11396323
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11396323 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11396323 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA518356

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 64,000.

NANOS1 may regulate translation of specific mRNAs by forming a complex with PUM2 that associates with the 3'-UTR of mRNA targets.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NANOS1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica NANOS1
N.º de referencia del gen Q8WY41
Alias de gen EC_Rep1a; nanos 1; nanos C2HC-type zinc finger 1; nanos homolog 1; nanos homolog 1 (Drosophila); Nanos1; Nos; NOS1; NOS-1; RP11-498J9.3; SPGF12; ZC2HC12A
Símbolos de los genes NANOS1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Synthetic peptide sequence (SARDGPPGKKLR) corresponding to the C-terminus amino acids of NANOS1 (aa 281-292).
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 340719
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.