Learn More
Implen™ Espectrofotómetro UV-VIS de cubeta y nanovolúmenes NanoPhotometer™ NP80
Tienda Implen ProductosDescripción
El flexible Implen NanoPhotometer™ El espectrofotómetro UV/VIS NP80 ofrece mediciones tanto en cubeta como en NanoVolume. Proporciona datos de barrido completo desde 200 a 900 nm para diversas aplicaciones de ciencias biológicas, como la cuantificación de ácidos nucleicos, proteínas o cultivos celulares. El diseño independiente con una pantalla táctil integrada y un tamaño reducido lo convierten en la solución ideal para el funcionamiento en mesas de laboratorio.
La tensión superficial alarmante y los efectos de evaporación se eliminan debido a la compresión de la muestra. No es necesario volver a calibrar durante toda la vida útil. Software opcional CFR21 disponible para cumplir con 21 CFR parte 11 para el entorno GxP.
- Rango de detección dsDNA 1 ng/μL - 16.500 ng/μL
- Intervalo de detección de BSA 0,03 mg/ml - 478 mg/ml
- Tamaño mínimo de muestra 0,3 μL
- Intervalo de barrido 200 - 900 nm
- Rendimiento de la cubeta 0 - 2,6 A
- Vórtex integrado para tubos de hasta 2,0 ml
- Tiempo de medición para el rango de escaneo completo: 2,5 - 4,0 segundos
- Aplicaciones preprogramadas para ácidos nucleicos (marcados) (ADN, ARN, oligos), proteínas (marcadas), ensayos de proteínas (Bradford, BCA , Lowry), cinética, OD600 y métodos manuales
- La función de muestra automática se inicia automáticamente una vez que se cierra el brazo de muestra
- Sin recalibración gracias a True Path Technology™
- Independiente de la tensión superficial de la muestra debido a la compresión de la muestra Technology™
- Muestra Control™ y en blanco Control™ para el análisis de la calidad de la muestra y la identificación de contaminantes
- Opciones de control: Integrado con pantalla de 7 in incorporada. Pantalla táctil, computadora y tableta
- En& Puertos de salida 2x USB A, USB B, Ethernet, Wi-Fi
- Software conforme con 21 CFR parte 11 (opcional)
- Servidor de archivos integrado
- LIMS integración a través de REST API
- Fabricado en Alemania
Specifications
Specifications
| Exactitud de absorbancia | < 1,75 % a 0,7 A a 280 nm de la lectura |
| Intervalo de absorbencia | Nanovolúmenes de 0,02 a 330 A, cubeta de 0 a 2,6 A |
| Altura del centro del haz | 8,5 mm |
| Conexiones | 2 USB A, USB B, HDMI, Ethernet, Wi-Fi |
| Tipo de detector | Matriz CCD de 3648 elementos |
| Pantalla | Pantalla táctil de 7 pulg compatible con guantes, 1024 x 600 píxeles |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 20 x 20 x 12 cm |
| Idiomas | Español, Francés, Alemán, Español, Portugués, Ruso, Chino, Japonés |
| Fuente de luz | Flash de xenón |
| Ancho de banda espectral | < 1,8 nm |
| Show More |
Para uso exclusivo en investigación
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.