Learn More
Implen™ Espectrofotómetro UV-VIS de cubeta y nanovolúmenes NanoPhotometer™ NP80
Código de producto. 15485824 Tienda Implen Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
NP80-Mobile
NP80-Touch
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
15485824 NP80-Touch cada uno
15512465 NP80-Mobile cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485824 Proveedor Implen™ N.º de proveedor NP80Touch
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El espectrofotómetro UV/Vis Implen NanoPhotometer™ NP80 para aplicaciones de cubetas y de nanovolúmenes. Cuantifique ADN, ARN, proteínas y analice otras muestras en cuestión de segundos.
El flexible Implen NanoPhotometer™ El espectrofotómetro UV/VIS NP80 ofrece mediciones tanto en cubeta como en NanoVolume. Proporciona datos de barrido completo desde 200 a 900 nm para diversas aplicaciones de ciencias biológicas, como la cuantificación de ácidos nucleicos, proteínas o cultivos celulares. El diseño independiente con una pantalla táctil integrada y un tamaño reducido lo convierten en la solución ideal para el funcionamiento en mesas de laboratorio.
La tensión superficial alarmante y los efectos de evaporación se eliminan debido a la compresión de la muestra. No es necesario volver a calibrar durante toda la vida útil. Software opcional CFR21 disponible para cumplir con 21 CFR parte 11 para el entorno GxP.
  • Rango de detección dsDNA 1 ng/μL - 16.500 ng/μL
  • Intervalo de detección de BSA 0,03 mg/ml - 478 mg/ml
  • Tamaño mínimo de muestra 0,3 μL
  • Intervalo de barrido 200 - 900 nm
  • Rendimiento de la cubeta 0 - 2,6 A
  • Vórtex integrado para tubos de hasta 2,0 ml
  • Tiempo de medición para el rango de escaneo completo: 2,5 - 4,0 segundos
  • Aplicaciones preprogramadas para ácidos nucleicos (marcados) (ADN, ARN, oligos), proteínas (marcadas), ensayos de proteínas (Bradford, BCA , Lowry), cinética, OD600 y métodos manuales
  • La función de muestra automática se inicia automáticamente una vez que se cierra el brazo de muestra
  • Sin recalibración gracias a True Path Technology™
  • Independiente de la tensión superficial de la muestra debido a la compresión de la muestra Technology™
  • Muestra Control™ y en blanco Control™ para el análisis de la calidad de la muestra y la identificación de contaminantes
  • Opciones de control: Integrado con pantalla de 7 in incorporada. Pantalla táctil, computadora y tableta
  • En& Puertos de salida 2x USB A, USB B, Ethernet, Wi-Fi
  • Software conforme con 21 CFR parte 11 (opcional)
  • Servidor de archivos integrado
  • LIMS integración a través de REST API
  • Fabricado en Alemania
Especificaciones
Exactitud de absorbancia < 1,75 % a 0,7 A a 280 nm de la lectura
Intervalo de absorbencia Nanovolúmenes de 0,02 a 330 A, cubeta de 0 a 2,6 A
Altura del centro del haz 8,5 mm
Conexiones 2 USB A, USB B, HDMI, Ethernet, Wi-Fi
Tipo de detector Matriz CCD de 3648 elementos
Pantalla Pantalla táctil de 7 pulg compatible con guantes, 1024 x 600 píxeles
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 20 x 20 x 12 cm
Idiomas Español, Francés, Alemán, Español, Portugués, Ruso, Chino, Japonés
Fuente de luz Flash de xenón
Ancho de banda espectral < 1,8 nm
Tensión 90/250 V
Wavelength Range De 200 nm a 900 nm
Para utilizar con (aplicación) Ácidos nucleicos, proteína UV, ensayos de proteínas, cinética, OD600, longitud de onda, gráficos de ondas, curva estándar, proporción de absorbancia, concentración, personalizado
Incluye Fuente de alimentación, cable USB, cubierta antipolvo, software y manual
Intervalo de medición De 1 a 16.500 ng/μl
Tiempo de medición De 2,5 a 4,0 s
Modelo NP80-Touch
N.º de muestras 1
Temperatura de funcionamiento Cubeta de 37 °C ± 0,5 °C
Trayectoria óptica 0,67 y 0,07 mm
Procesador NPOS basado en Linux
Volumen de la muestra (métrico) De 0,3 to 2 μl
Luz difusa < 0,5 % a 240 nm con Nal
Requisitos del sistema Windows 7, 8, 10 (32 y 64 bits); OS X, iOS; Android OS
Exactitud de la longitud de onda ± 0,75 nm
Peso (métrico) 5 kg
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación