Learn More
Implen™ NanoPhotometer™ Espectrofotómetro UV-VIS de microvolumen multicanal N120
Código de producto. 16309021 Tienda Implen Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
N120-Mobile
N120-Touch
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
16309021 N120-Touch cada uno
16304892 N120-Mobile cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16309021 Proveedor Implen™ N.º de proveedor N120Touch
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El Implen NanoPhotometer™ N120 escanea hasta 12 muestras en solo 20 segundos. La cuantificación del ADN, el ARN y las proteínas nunca ha sido tan rápida. Funcionamiento intuitivo con pantalla táctil, tamaño reducido e integración en red para un funcionamiento cómodo en la mesa de trabajo del laboratorio. Tecnología patentada sin recalibración fabricada en Alemania.
El NanoPhotometer™ N120 es el último miembro de la NanoPhotometer™ familia. Proporciona mediciones de alto rendimiento de hasta 12 muestras sin consumibles, por ejemplo ADN o proteínas, a la vez. El diseño independiente con una pantalla táctil integrada y un tamaño reducido lo convierten en la solución ideal para el funcionamiento en mesas de laboratorio.
La tensión superficial alarmante y los efectos de evaporación se eliminan debido a la compresión de la muestra. No es necesario volver a calibrar durante toda la vida útil. Software opcional CFR21 disponible para cumplir con 21 CFR parte 11 para el entorno GxP.
  • Número de muestras: 1 - 12
  • Rango de detección dsDNA 2 ng/μL-8.000 ng/μL
  • Intervalo de detección de BSA 0,06 mg/ml - 230 mg/ml
  • Tamaño mínimo de muestra 2.0 μL
  • Intervalo de barrido 200 - 900 nm
  • Tiempo de medición para el rango de escaneo completo: 1,7 - 2,5 segundos
  • Aplicaciones preprogramadas para ácidos nucleicos (marcados) (ADN, ARN, oligos), proteínas (marcadas), ensayos de proteínas (Bradford, BCA , Lowry), cinética, OD600 y métodos manuales
  • La función de muestra automática se inicia automáticamente una vez que se cierra el brazo de muestra
  • Sin recalibración gracias a True Path Technology™
  • Independiente de la tensión superficial de la muestra debido a la compresión de la muestra Technology™
  • Sample Control TM y Blank Control TM para el análisis de la calidad de la muestra y la identificación de contaminantes
  • Opciones de control: A bordo con 7 incorporados” Pantalla táctil, computadora y tableta
  • En& Puertos de salida 2x USB A, USB B, Ethernet, Wi-Fi
  • Software conforme con 21 CFR parte 11 (opcional)
  • Servidor de archivos integrado
  • LIMS integración a través de REST API
  • Fabricado en Alemania
Especificaciones
Exactitud de absorbancia < 1,75 % a 0,7 A a 280 nm de la lectura
Intervalo de absorbencia 0,04 - 160 A
Tipo de detector Matriz CCD de 3648 elementos
Pantalla Pantalla táctil de 7 pulg compatible con guantes, 1024 x 600 píxeles
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 20 x 20 x 12 cm
Idiomas Inglés, francés, alemán, español, portugués, ruso, chino, japonés
Fuente de luz Flash de xenón
Ancho de banda espectral < 2,5 nm
Tensión 90/250 V
Wavelength Range De 200 nm a 900 nm
Para utilizar con (aplicación) Ácidos nucleicos, proteína UV, ensayos de proteínas, cinética, OD600, longitud de onda, gráficos de ondas, curva estándar, proporción de absorbancia, concentración, personalizado
Tiempo de medición De 1,7 a 2,5 segundos
Modelo N120-Touch
N.º de muestras Desde 1 hasta 12
Trayectoria óptica 1 y 0,125 mm
Procesador NPOS basado en Linux
Volumen de la muestra (métrico) De 2 to 3,5 μl
Luz difusa < 1% a 240 nm con Nal
Requisitos del sistema Windows 7, 8, 10 (32 y 64 bits); OS X, iOS; Android OS
Exactitud de la longitud de onda ± 0,75 nm
Peso (métrico) 5 kg
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación