Learn More
Implen™ Espectrofotómetro UV-VIS de cubeta NanoPhotometer™ C40
Código de producto. 15598783 Tienda Implen Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Batería interna del espectrofotómetro
Espectrofotómetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15598783 Espectrofotómetro cada uno
15528783 Batería interna del espectrofotómetro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15598783 Proveedor Implen™ N.º de proveedor C40Touch
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para aplicaciones de cubeta. Adecuado para todas las mediciones fotométricas comunes, como ensayos de proteínas, cinética y curva estándar. Funcionamiento intuitivo con pantalla táctil, tamaño reducido e integración en red para un funcionamiento cómodo en la mesa de trabajo del laboratorio. Tecnología patentada sin recalibración.
El Implen NanoPhotometer™ C40 El espectrofotómetro UV/VIS ofrece datos de escaneo completo de 200 a 900 nm para todas las aplicaciones fotométricas basadas en cubetas en ciencias de la vida. Se puede actualizar a NanoVolume usando el Implen Célula submicolitro. El diseño independiente con una pantalla táctil integrada y un tamaño reducido lo convierten en la solución ideal para el funcionamiento en mesas de laboratorio.
No es necesario volver a calibrar durante toda la vida útil. Software opcional CFR21 disponible para cumplir con 21 CFR parte 11 para el entorno GxP.
  • Rango de detección dsDNA 0,1 ng/μL-130 ng/μL
  • Intervalo de detección de BSA de 0,003 mg/ml a 3,7 mg/ml
  • Intervalo fotométrico 0 - 2,6 A
  • Intervalo de barrido 200 - 900 nm
  • Altura central (altura Z) 8,5 mm
  • Adecuado para todas las cubetas con dimensiones exteriores de 12,5 x 12,5 mm
  • Puerto de cubeta con temperatura controlada 37 °C
  • Tiempo de medición para el rango de escaneo completo: 2,5 segundos
  • Aplicaciones preprogramadas para ácidos nucleicos (marcados) (ADN, ARN, oligos), proteínas (marcadas), ensayos de proteínas (Bradford, BCA , Lowry), cinética, OD600 y métodos manuales
  • Sin recalibración gracias a True Path Technology™
  • Sample Control TM y Blank Control TM para el análisis de la calidad de la muestra y la identificación de contaminantes
  • Opciones de control: A bordo con 7 incorporados” Pantalla táctil, computadora y tableta
  • Puertos de entrada y salida 2x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, Wi-Fi
  • Software conforme con 21 CFR parte 11 (opcional)
  • Servidor de archivos integrado
  • LIMS integración a través de REST API
  • Batería integrada, tiempo de funcionamiento: hasta 8 h
  • Fabricado en Alemania
Especificaciones
Exactitud de absorbancia < 1,75 % a 0,7 A (0,67 mm de trayectoria) a 280 nm de la lectura
Intervalo de absorbencia 0 - 2,6 A
Altura del centro del haz 8,5 mm
Conexiones 2 USB A, USB B, HDMI, Ethernet, Wi-Fi
Tipo de detector Matriz CCD de 3648 elementos
Pantalla Pantalla táctil de 7 pulg compatible con guantes, 1024 x 600 píxeles
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 200 x 200 x 120 mm
Idiomas Español, Francés, Alemán, Español, Portugués, Ruso, Chino, Japonés
Fuente de luz Flash de xenón
Ancho de banda espectral < 1,8 nm
Tipo Espectrofotómetro
Tensión 90/250 V
Wavelength Range De 200 nm a 900 nm
Para utilizar con (aplicación) Ácidos nucleicos, proteína UV, ensayos de proteínas, cinética, OD600, longitud de onda, gráficos de ondas, curva estándar, proporción de absorbancia, concentración, personalizado
Incluye Fuente de alimentación, cable USB, cubierta antipolvo, software y manual
Tiempo de medición 2,5 s
N.º de muestras 1
Temperatura de funcionamiento 37 °C ± 0,5 °C
Trayectoria óptica 10, 5, 2, 1, 0,5 mm
Procesador NPOS basado en Linux
Requisitos del sistema Windows 7, 8, 10 (32 y 64 bits); OS X, iOS; Android OS
Exactitud de la longitud de onda ± 0,75 nm
Peso (métrico) 4,2 kg