Descripción
El Implen NanoPhotometer™ C40 El espectrofotómetro UV/VIS ofrece datos de escaneo completo de 200 a 900 nm para todas las aplicaciones fotométricas basadas en cubetas en ciencias de la vida. Se puede actualizar a NanoVolume usando el Implen Célula submicolitro. El diseño independiente con una pantalla táctil integrada y un tamaño reducido lo convierten en la solución ideal para el funcionamiento en mesas de laboratorio.
No es necesario volver a calibrar durante toda la vida útil. Software opcional CFR21 disponible para cumplir con 21 CFR parte 11 para el entorno GxP.
- Rango de detección dsDNA 0,1 ng/μL-130 ng/μL
- Intervalo de detección de BSA de 0,003 mg/ml a 3,7 mg/ml
- Intervalo fotométrico 0 - 2,6 A
- Intervalo de barrido 200 - 900 nm
- Altura central (altura Z) 8,5 mm
- Adecuado para todas las cubetas con dimensiones exteriores de 12,5 x 12,5 mm
- Puerto de cubeta con temperatura controlada 37 °C
- Tiempo de medición para el rango de escaneo completo: 2,5 segundos
- Aplicaciones preprogramadas para ácidos nucleicos (marcados) (ADN, ARN, oligos), proteínas (marcadas), ensayos de proteínas (Bradford, BCA , Lowry), cinética, OD600 y métodos manuales
- Sin recalibración gracias a True Path Technology™
- Sample Control TM y Blank Control TM para el análisis de la calidad de la muestra y la identificación de contaminantes
- Opciones de control: A bordo con 7 incorporados” Pantalla táctil, computadora y tableta
- Puertos de entrada y salida 2x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, Wi-Fi
- Software conforme con 21 CFR parte 11 (opcional)
- Servidor de archivos integrado
- LIMS integración a través de REST API
- Batería integrada, tiempo de funcionamiento: hasta 8 h
- Fabricado en Alemania
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud de absorbancia | < 1,75 % a 0,7 A (0,67 mm de trayectoria) a 280 nm de la lectura |
| Intervalo de absorbencia | 0 - 2,6 A |
| Altura del centro del haz | 8,5 mm |
| Conexiones | 2 USB A, USB B, HDMI, Ethernet, Wi-Fi |
| Tipo de detector | Matriz CCD de 3648 elementos |
| Pantalla | Pantalla táctil de 7 pulg compatible con guantes, 1024 x 600 píxeles |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 200 x 200 x 120 mm |
| Idiomas | Inglés, francés, alemán, español, portugués, ruso, chino, japonés |
| Fuente de luz | Flash de xenón |
| Ancho de banda espectral | < 1,8 nm |
| Mostrar más |