Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetros y fluorímetros NanoDrop Ultra
Código de producto. 31921101 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Espectrofotómetro NanoDrop Ultra C para análisis en las gamas UV y visible en muestras de escaso volumen
Espectrofotómetro NanoDrop Ultra para análisis en las gamas UV y visible en muestras de escaso volumen
Espectrofotómetro y fluorímetro NanoDrop Ultra C FL para análisis en las gamas UV y visible en muestras de escaso volumen
Espectrofotómetro y fluorímetro NanoDrop Ultra FL para análisis en las gamas UV y visible en muestras de escaso volumen
Volumen de la muestra (métrico):
Absorbancia: mínimo 1 μL, Fluorescencia: mínimo 2 μL
Mínimo 1 μL
Ancho de banda espectral:
≤1,8 nm (anchura a media altura [FWHM] a los 254 nm de la línea espectral de mercurio)
≤1,8 nm (FWHM con 254 nm de Hg)
≤1.8 nm (FWHM at Hg 254 nm)
1,8 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Volumen de la muestra (métrico) Ancho de banda espectral unitSize
31921101 Espectrofotómetro NanoDrop Ultra para análisis en las gamas UV y visible en muestras de escaso volumen Mínimo 1 μL 1,8 nm cada uno
31921098 Espectrofotómetro NanoDrop Ultra C para análisis en las gamas UV y visible en muestras de escaso volumen Mínimo 1 μL ≤1,8 nm (FWHM con 254 nm de Hg) cada uno
31921066 Espectrofotómetro y fluorímetro NanoDrop Ultra C FL para análisis en las gamas UV y visible en muestras de escaso volumen Absorbancia: mínimo 1 μL, Fluorescencia: mínimo 2 μL ≤1.8 nm (FWHM at Hg 254 nm) cada uno
31921053 Espectrofotómetro y fluorímetro NanoDrop Ultra C FL para análisis en las gamas UV y visible en muestras de escaso volumen Absorbancia: mínimo 1 μL, Fluorescencia: mínimo 2 μL ≤1.8 nm (FWHM at Hg 254 nm) cada uno
31921082 Espectrofotómetro y fluorímetro NanoDrop Ultra FL para análisis en las gamas UV y visible en muestras de escaso volumen Absorbancia: mínimo 1 μL, Fluorescencia: mínimo 2 μL ≤1,8 nm (anchura a media altura [FWHM] a los 254 nm de la línea espectral de mercurio) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 31921101 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor NDULTRAGL
Simplifique su flujo de trabajo de expresión génica
Usar código promocional 27975
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Thermo Scientific™ NanoDrop™ Ultra Spectrophotometer and Fluorometers empower scientists to quantify and assess nucleic acids and proteins with enhanced precision, speed, and reliability.
Los espectrofotómetros y fluorímetros NanoDrop™ Ultra de Thermo Scientific™ representan la nueva generación de instrumentos para análisis de muestras de escaso volumen. Estos instrumentos de vanguardia pueden analizar ácidos nucleicos y proteínas con gran exactitud y sensibilidad en muestras de tan solo un microlitro (1 μL). El NanoDrop Ultra está concebido para funcionar de forma eficiente en procedimientos de trabajo de diversos ámbitos, como genómica, proteómica, biología molecular, biotecnología, farmacéutica e investigación en ciencias biológicas. Es un instrumento compacto excepcionalmente preciso, eficiente y confiable.
New NanoDrop™ Ultra Fluorescence Assays are now available for NanoDrop Ultra FL and UltraC FL instruments. The NanoDrop™ Ultra dsDNA BR Assay Kit (Cat. No. NDU-FL-DSDNA-BR) and NanoDrop™ Ultra RNA BR Assay Kit (Cat. No. NDU-FL-RNA-BR) deliver highly accurate, interference-free quantification across a broad 10-1,000 ng/μL range–offering greater sensitivity and reliability than traditional UV absorbance methods while preserving precious samples for downstream applications. The NanoDrop™ Ultra FL-1 Fluorescence Verification Kit (Cat. No. CHEM-FL1-KIT) helps maintain optimal fluorometer performance with multi-wavelength verification for routine quality assurance. Expand your NanoDrop Ultra workflow with enhanced precision, confidence, and compliance-ready performance.
Avoid costly setbacks in your workflow with an understanding of sample quality like never before using the Thermo Scientific™ NanoDrop™ Ultra Microvolume UV-Vis Spectrophotometers and Fluorometers. Innovative Thermo Scientific™ Acclaro™ Sample Intelligence technology is built into every instrument for improved measurement accuracy and contaminant identification. Quantify and qualify DNA, RNA, and protein samples in seconds with only 1-2μL, and obtain full-spectral data before you decide to use samples in downstream applications. Cuvette compatible models are also available for additional flexibility.
Paired with its compact design and large high-resolution 10.1 in. touch screen interface, the NanoDrop Ultra spectrophotometers are a perfect fit for users looking for flexibility and convenience. The optional Acclaro Pro software (Cat. No. ND-Ultra-AP-GL), compatible with the NanoDrop Ultra instruments, unlocks elevated accuracy for highly concentrated samples with an improved algorithm. This is the next generation NanoDrop single channel instrument with improved hardware and software features over the beloved NanoDrop 2000/2000c and NanoDrop One/OneC Spectrophotometers.
Acclaro Sample Intelligence Technology
Acclaro technology enhances user understanding of sample quality while delivering accurate quantitative measurements. Early identification of contaminants can prevent failure of downstream applications and save days of troubleshooting.
  • Contaminant detection and analysis – offers a comprehensive evaluation of sample purity AND corrects sample absorbance, empowering users to confidently identify, quantify, and mitigate contaminants. Plant and bacteria DNA and RNA differentiations are available for researchers, scientists, and professionals in fields such as agriculture, plant biology, microbiology, and genetic engineering.
  • Sample integrity insight - provides real-time alerts when bubbles are detected in your sample which could otherwise lead to inaccurate measurements.
  • Reliable accuracy – ensures measurement integrity with embedded sensor and digital image analysis.
Tools to aid in 21 CFR Part 11 compliance
Optional Thermo Scientific™ SciVault™ 2 software installs on either the instrument or a companion PC and gives labs the tools they need to comply with US FDA 21 CFR Part 11.
  • Compliance made easy – SciVault 2 (Cat. No. NDU-SCIVAULT2) integrates into the NanoDrop Ultra software user interface and controls user account management, user account access, digital signatures, and audit logs.
  • On-board options – software is available to be run directly on the local instrument through on-board user account management or you can connect your instrument to your domain to use your Windows account management.
  • Centralized solution - install SciVault 2 software on a central computer to control privileges and view audit logs across multiple NanoDrop Ultra instruments in different labs.
Streamlined workflow
  • Fully integrated qPCR recipe calculator - use the built-in library of kits, or add your favorite, to let the software run the math for you. The qPCR recipe calculator suggests how to prepare the reaction based on your sample's concentration.
  • Auto-Measure and Auto-Blank functions – multi-sample processing can be streamlined with instant measurements that occur when the pedestal arm is down. These functions can be turned ON or OFF with a single tap on the screen.
Advanced connectivity for data storage, printing and sharing
  • Export to the cloud – export data directly to popular cloud storage services like Microsoft OneDrive, Google Drive, and Thermo Fisher Connect.
  • Direct LIMS integration – send data directly into your LIMS with the assistance of an integrated RESTful API.
  • Easy data-to-printer options – Print your results directly from the NanoDrop Ultra instrument via Wi-Fi, Ethernet or USB printer connection; print exported data from your PC using the Nanodrop Ultra PC Control software.
  • Data Your Way – customize and preview the information included in the data file prior to export to ensure it meets any downstream needs.
Accuracy beyond expectations with the Acclaro Pro Software (Cat. No. ND-Ultra-AP-GL)
This optional software package includes new versions of the most popular measurement applications which are unlocked from the factory, providing ±5% Error throughout the absorbance dynamic range.
  • Accurate high concentration measurements – absorbance measurements within 5% error up to 550 Abs (10 mm equivalent) – up to 400 mg/mL IgG or 18,000 ng/μL.
  • Quick dilution-free process – take triplicate measurements on the pedestal in 2 minutes.
  • Enhanced calibration – bundled purchases get an additional calibration from the factory to calibrate the instrument for exceptional accuracy within the Acclaro Pro applications.
For research use only; not for diagnostic purposes.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Todos los instrumentos NanoDrop están aprobados por CE y por la UL o la CSA.
Compatibilidad Impresora Dymo 550 turbo, teclado Bluetooth, ratón y lector de código de barras
Concentración ADNbc: pedestal: 27 500 ng/μL ASC (IgG): pedestal: 820 (400) mg/mL
Conexiones 2 puertos USB-A, 1 puerto USB-C, Ethernet, Bluetooth™, Wi-Fi
Intervalo de detección ADNbc: pedestal: 1,0 ng/μL, cubeta: 0,2 ng/μL ASC (IgG): pedestal: 0,03 (0,015) mg/mL, cubeta: 0,006 (0,003) mg/mL
Tipo de detector Sensor lineal de imágenes de 2048 píxeles con semiconductor complementario de óxido metálico
Pantalla Pantalla de color de alta definición de 10 pulgadas
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12.6 x 7.1 x 11.0 in (32 x 18 x 28 cm)
Idiomas Chinese, English, French, German, Japanese, Spanish, Polish, Italian, Korean
Fuente de luz Lámpara de xenón de destello
Línea de productos NanoDrop
Ancho de banda espectral 1,8 nm
Tensión 12 VDC
Wavelength Range 190 to 850 nm
Para utilizar con (aplicación) Ácidos nucleicos (según A. a los 260 nm, 260 vs. 280 nm y a los 260 vs. 230 nm) y ácidos nucleicos marcados, oligonucleótidos; proteínas (según A. a los 280 y 205 nm), reactivo Pierce 660 para análisis de proteínas, método de Bradford, análisis de proteínas con BCA, método de Lowry y proteínas marcadas
Incluye Espectrofotómetro NanoDrop Ultra para análisis en las gamas UV y visible en muestras de escaso volumen
Teclado Pantalla táctil incorporada
Tiempo de medición Habitual: ≤7 sAcclaro Pro: ≤30 s
Trayectoria óptica 0,030-1,0 mm (ajuste automático del rango)
Exactitud fotométrica 3 % con A. de 0,97 a los 302 nm (absorbancia expresada en Abs/mm a 25°C)
Intervalo fotométrico Equivalente a 10 mm: pedestal: 0-550 de A.; cubeta: 0-1,5 de A.
Consumo de energía En funcionamiento: 15 W; en espera: 7 W
Procesador Linux personalizado
Repetibilidad Típica: 0,002 de A. (camino óptico de 1,0 mm) o CV del 1 %, lo que sea mayor (DE de 10 mediciones individuales a 0,97 de A.)
Volumen de la muestra (métrico) Mínimo 1 μL
Requisitos del sistema Windows 10 or Windows 11
Garantía 2 años
Exactitud de la longitud de onda ±1 nm
Peso (imperial) Aproximadamente 9,0 Ib
Peso (métrico) 4.1 kg