Learn More
Thermo Scientific NanoDrop™ Reagents
Código de producto. 31921070 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Kit acondicionador NanoDrop PR-1
Kit de comprobación de calibración
Solución acuosa de dicromato de potasio (K2Cr207)
Verificación de rendimiento PV-1
Verificación de rendimiento PV-8
Pakningsstørrelse:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tipo Pakningsstørrelse
31921070 Solución acuosa de dicromato de potasio (K2Cr207) cada uno
16411591 Kit de comprobación de calibración -
31921052 Kit de comprobación de calibración cada uno
31921051 Kit acondicionador NanoDrop PR-1 cada uno
17732867 Verificación de rendimiento PV-1 cada uno
31921103 Verificación de rendimiento PV-1 cada uno
16431591 Verificación de rendimiento PV-1 -
30089480 Verificación de rendimiento PV-8 cada uno
31921081 Verificación de rendimiento PV-8 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 31921070 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. CHEMCF1
 Artículo restringido
En stock
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Certified standards for verifying instrument performance to factory specifications are available separately.
Para empleo con espectrofotómetros Thermo Scientific NanoDrop.
  • Diez veces más concentrado que otras soluciones de calibración a base de K2Cr2O7
  • Envasado en ampollas de vidrio rompibles de 0,5 ml
  • Pensado para un solo uso.
Tekniske data
Tipo Solución acuosa de dicromato de potasio (K2Cr207)
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetros NanoDrop 8000, NanoDrop Lite, NanoDrop 2000, NanoDrop 2000c
Envase Ampollas de vidrio rompibles de 0,5 ml.