Learn More
Thermo Scientific NanoDrop™ Reagents
Código de producto. 31921051 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Kit acondicionador NanoDrop PR-1
Kit de comprobación de calibración
Solución acuosa de dicromato de potasio (K2Cr207)
Verificación de rendimiento PV-1
Verificación de rendimiento PV-8
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
31921051 Kit acondicionador NanoDrop PR-1 cada uno
31921070 Solución acuosa de dicromato de potasio (K2Cr207) cada uno
16411591 Kit de comprobación de calibración -
31921052 Kit de comprobación de calibración cada uno
17732867 Verificación de rendimiento PV-1 cada uno
31921103 Verificación de rendimiento PV-1 cada uno
16431591 Verificación de rendimiento PV-1 -
30089480 Verificación de rendimiento PV-8 cada uno
31921081 Verificación de rendimiento PV-8 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 31921051 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor CHEMPR1KIT
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Certified standards for verifying instrument performance to factory specifications are available separately.
Para empleo con espectrofotómetros Thermo Scientific NanoDrop.
Caja con un compuesto reacondicionador especialmente formulado y 25 prácticos hisopos aplicadores.
Especificaciones
Tipo Kit acondicionador NanoDrop PR-1
Para utilizar con (equipo) Todos los espectrofotómetros Thermo Scientific NanoDrop