Learn More
Thermo Scientific NanoDrop™ Reagents
Código de producto. 17732867 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Verificación de rendimiento PV-1
Verificación de rendimiento PV-8
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
17732867 Verificación de rendimiento PV-1 cada uno
30089480 Verificación de rendimiento PV-8 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17732867 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor CHEMPV1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Certified standards for verifying instrument performance to factory specifications are available separately.
Features include:
  • Solution with certified absorbance values
  • Use to create a record of correct photometric performance of a NanoDrop One spectrophotometer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Verificación de rendimiento PV-1
Para utilizar con (equipo) NanoDrop Ultra, NanoDrop One and NanoDrop OneC spectrophotometers
Requisitos de almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente
compliance-icons
Nombre del producto
  • PV-1 Performance Verification Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Líquido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium nitrate, Nicotinic Acid