Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetros NanoDrop Lite Plus
Código de producto. 31921085 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
ND Lite Plus
Impresora incluida:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Impresora incluida Tamaño de la unidad
31921085 ND Lite Plus No cada uno
31921094 ND Lite Plus Sí cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31921085 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor NDLPLUSGL
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Evalúe rápida y fácilmente la concentración de muestras y las relaciones de pureza con el espectrofotómetro de microvolúmenes Thermo Scientific™ NanoDrop™ Lite Plus básico. El instrumento realiza mediciones rápidas y precisas en un paquete asequible y fácil de usar. Ideal para laboratorios de investigación docentes con grandes volúmenes.
Valore rápida y fácilmente las relaciones de concentración y pureza de las muestras con el espectrofotómetro de microvolúmenes Thermo Scientific™ NanoDrop™ Lite Plus, el complemento básico de los espectrofotómetros Thermo Scientific™ NanoDrop™ One/OneC y NanoDrop Eight. Aunque ofrece menos características que nuestros modelos superiores, este instrumento realiza mediciones rápidas y precisas en un paquete asequible y fácil de usar.
El espectrofotómetro NanoDrop Lite Plus es una valiosa herramienta didáctica y es ideal para mediciones de control de calidad en laboratorios de investigación con grandes volúmenes. Mida la concentración purificada de ADN, ARN y proteínas de hasta 30 Abs y calcule las relaciones de pureza críticas A260/A280 y A260/A230 mediante la tecnología NanoDrop de confianza.
Espectrofotómetro para laboratorios
El espectrofotómetro NanoDrop Lite Plus se ha diseñado para mediciones rutinarias de muestras de ácidos nucleicos y proteínas con solo 1-2 μl. Nuestra innovadora tecnología de retención de muestras elimina la necesidad de diluir muestras muy concentradas, lo que facilita las mediciones. Basta con pipetear la muestra directamente sobre el pedestal de medición óptica, medir y limpiar con un paño sin pelusa. Su diseño compacto, con controles y software integrados, hace que el espectrofotómetro NanoDrop Lite Plus ocupe poco espacio en la mesa de trabajo.
Gracias a la interfaz de usuario intuitiva y al diseño industrial moderno, el espectrofotómetro NanoDrop Lite Plus es el instrumento elegido para mediciones básicas de microvolúmenes. Su laboratorio también puede tener NanoDrop, incluso si los presupuestos son ajustados.
Confianza en sus resultados
  • Mediciones estándar
    • Mide la concentración de ADN, ARN y proteínas purificadas de hasta 30 Abs
      • Hasta 1500 ng/μl de ADNbc
      • Hasta 1200 ng/μl de ARN
      • Hasta 45 mg/ml de BS
    • Calcula las relaciones de pureza críticas A260/A280 y A260/A230
  • Las mediciones rápidas y precisas de solo 1-2 μl permiten guardar muestras valiosas, sin residuos
  • La tecnología de retención de muestras utiliza la tensión de la superficie para mantener la muestra en su lugar; no se necesitan cubetas ni consumibles caros
  • Interfaz intuitiva
    • Funcionamiento de la pantalla táctil integrada
    • No es necesario un equipo
  • Almacenamiento y transferencia de datos
    • Últimas 1000 mediciones guardadas localmente; exporte datos a un dispositivo USB
  • Impresora opcional disponible para etiquetas compatibles con congelador (no incluida)
  • Compacto y portátil: se adapta a cualquier mesa de laboratorio, listo para su próximo experimento
  • Precios asequibles para presupuestos ajustados
Alcance sus objetivos
  • Enseñanza académica: enseñe a los estudiantes los principios de biología molecular y las técnicas experimentales en un instrumento líder en el sector
  • Laboratorios de investigación académica: facilite su investigación y la publicación de nuevos resultados
  • Iniciativas biotecnológicas: acelere el desarrollo de nuevos productos
Especificaciones
Exactitud de absorbancia 3 % a 0,97 A, 302 nm, 23 ± 2°C Abs/mm a 25 °C.
Intervalo de absorbencia 0,04-30 Abs (equivalente a 10 mm)
Certificaciones/conformidad UL/CSA y CE
Compatibilidad Solo control local
Concentración 1500 ng/μl (1200 ng/μl) ADNbc (ARN)45 mg/ml (21 mg/ml) BSA (lgG)
Conexiones Puerto USB 2.0
Fondo (métrico) 22 cm
Límites de detección 2,0 ng/μl (1,6 ng/μl) ADNbc (ARN)0,06 mg/ml (0,03 mg/ml) BSA (lgG)
Tipo de detector Sensor de imagen lineal CMOS de 2048 elementos
Pantalla Pantalla táctil LCD
Fuente de luz Flash de xenón
Línea de productos Microvolumen
Tipo Microvolume UV-Vis Spectrophotometer
Tensión 100/240 V
Wavelength Range 230 nm, 260 nm, 280 nm
Superficie 27 x 22 x 22 cm (0,6 x 8,7 x 8,7 pulg.); An x F x Al
Para utilizar con (aplicación) Cuantificación de ácido nucleico, cuantificación de ADN, cuantificación de ARN, cuantificación de proteínas
Altura (métrico) 22 cm
Incluye ND Lite Plus
Material Pedestal de muestra: acero inoxidable 303 y fibra de cuarzo
Tiempo de medición ≤5 segundos
N.º de muestras 1
Trayectoria óptica 1,0 mm y 0,2 mm (ajuste automático)
Consumo de energía 18 W (<3 vatios en modo de espera)
Impresora incluida No
Procesador Standalone control with data export via USB Flash Drive
Volumen de la muestra (métrico) 1-2 μl
Resolución espectral ≤1,8 nm (FWHM a Hg 254 nm)
Requisitos del sistema Control independiente con exportación de datos a través de un puerto USB
Garantía Dos años
Exactitud de la longitud de onda ± 1 nm
Peso (imperial) 6,0 lbs (sin impresora)
Peso (métrico) 2,7 kg (sin impresora)
Anchura (métrico) 27 cm