Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetro UV Vis NanoDrop Eight
Código de producto. 31921059 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Espectrofotómetro de microvolúmenes de UV-Vis
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
31921059 Espectrofotómetro de microvolúmenes de UV-Vis cada uno
1 options
Código de producto. 31921059 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor NDEGL
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Aumente las posibilidades de éxito de sus análisis mediante un análisis de la cantidad y de la calidad de la muestra con el espectrofotómetro UV-Vis Thermo Scientific™ NanoDrop™ Eight. Idóneo para investigadores académicos y de los sectores farmacéuticos y biotecnológicos que miden un gran número de muestras de proteínas y ácidos nucleicos.
Aumente las posibilidades de éxito de sus análisis mediante un análisis de la cantidad y de la calidad de la muestra con el espectrofotómetro UV-Vis Thermo Scientific™ NanoDrop™ Eight. Idóneo para investigadores académicos y de los sectores farmacéuticos y biotecnológicos que miden un gran número de muestras de proteínas y ácidos nucleicos. NanoDrop Eight mide 8 muestras a la vez en menos de 20 segundos. El software identifica los contaminantes presentes en la muestra y comunica la concentración real de la muestra con la tecnología inteligente de análisis de muestras integrada Thermo Scientific™ Acclaro™. El software opcional le permite cumplir más fácilmente con la norma 21 del CFR parte 11.
Cuantifique las muestras con seguridad usando el espectrofotómetro multicanal NanoDrop Eight Este es un instrumento NanoDrop 8000 de vanguardia con hardware mejorado y las mejores funciones de software del espectrofotómetro Scientifict™NanoDrop™ One/OneC.
La identificación de contaminantes Acclaro asegura que las muestras sean de gran calidad
Sepa la concentración real de proteína o de ácido nucleico sin los efectos interferentes de los contaminantes de la muestra. Comprendiendo la composición de la muestra ayuda a que los experimentos posteriores salgan bien la primera vez.
• Identificación de contaminantes: reconoce contaminantes comunes en muestras de proteína y ácido nucleico que podrían inhibir las reacciones posteriores o elevar erróneamente las concentraciones calculadas.
• Cálculos corregidos: aplica algoritmos quimiométricos para la determinación de la auténtica concentración de analito sin contaminante.
• Diferencia ADN de ARN: los algoritmos pueden identificar ARN de mamífero que contamina una muestra de ADNbc o ADNbc de mamífero que contamina una muestra de ARN.
Mejoras de NanoDrop
• Mayor rango dinámico: mide muestras con mayor concentración sin dilución: hasta 10.000 ng/µL de ADNbc o 145 mg/mL de IgG
• Funciones de medición automática y blanco automático: el procesamiento de varias muestras se puede agilizar con mediciones instantáneas que se realizan cuando el brazo del pedestal está abajo. Estas funciones se pueden activar y desactivar.
• Ergonómico pipeteo ambidiestro: los pedestales están alineados perpendicularmente con respecto a la parte delantera del instrumento, lo que favorece un movimiento natural para el pipeteo de los usuarios; la guía de pipeta es magnética y
móvil de lado a lado, lo que permite que tanto los usuarios zurdos como diestros puedan dispensar las muestras con rapidez y comodidad.
• Exportaciones automatizadas para LIMS: establezca un directorio para la exportación automática de datos; deje que el software de LIMS explore la carpeta para introducir datos del instrumento NanoDrop Eight para su archivado.
Conformidad normativa simplificada
El software opcional Thermo Scientific™ SciVault™ le ayuda a que su laboratorio cumpla con las normativas federales sobre datos en todo momento. Gestión más eficiente: el software SciVault opcional integra la interfaz de usuario del software de NanoDrop Eight.
• Cumpla con la norma 21 del CFR parte 11 de la FDA de EE. UU.: controle el acceso a la cuenta de usuario, aplique firmas digitales y revise los registros de auditoria.
• Varios instrumentos en red: instale el software SciVault en un ordenador central para controlar los privilegios y vea los registros de auditoria de diversos instrumentos NanoDrop Eight en diferentes laboratorios.
• Valide sus sistemas: servicios y documentos IQ/OQ disponibles para confirmar que su instrumento funciona según las especificaciones del fabricante.
Actualizaciones de software para que su tiempo sea más productivo
• Listo para comenzar: el software NanoDrop Eight viene con las aplicaciones de medición de uso más frecuente codificadas por hardware, incluye, ADNbc, ARN, proteína A280 y UV-Vis.
• Siempre mejorando: la introducción de datos por parte del usuario mantiene al software NanoDrop en continuo avance con actualizaciones que proporcionan magníficas capacidades y eficacia al laboratorio. Visite thermoscientific.com/nanodropsw para ver y descargar las últimas aplicaciones de software. Registre su instrumento allí también y así no se perderá ninguna mejora.
Spezifikation
Exactitud de absorbancia 3 % a 0,97 A, 302 nm, 23 °C ± 2 °C
Intervalo de absorbencia 0,04-200 Abs (equivalente a 10 mm)
Descripción Espectrofotómetro UV Vis NanoDrop Eight
Límites de detección 2,0 a 10.000 ng/μL de ADNbc; 0,03 - 145 mg/mL de IgG
Tipo de detector Sensor de imagen lineal CMOS de 2048 elementos
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24 cm x 33 cm x 17 cm
Fuente de luz Flash de xenón
Línea de productos NanoDrop Eight
Tipo Espectrofotómetro de microvolúmenes de UV-Vis
Tensión 100/240 V
Wavelength Range De 190 nm a 850 nm
Intervalo de medición 8 muestras en < 20 segundos
Trayectoria óptica 1,0 mm, 0,2 mm, 0,1 mm (ajuste automático)
Consumo de energía 3 W en reposo; 15 W en funcionamiento
Volumen de la muestra (métrico) 1 a 2 μL
Resolución espectral ≤1,8 nm (FWHM a Hg 254 nm [especificación óptica])
Garantía 1 año
Exactitud de la longitud de onda ± 1 nm
Peso (imperial) 8,2 lb
Peso (métrico) 3,7 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.