Learn More
Thermo Scientific™ Guía de pipeta NanoDrop Eight
Código de producto. 31921069 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Espectrofotómetros NanoDrop Eight
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
31921069 Espectrofotómetros NanoDrop Eight cada uno
1 options
Código de producto. 31921069 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 840343600
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
El Thermo Scientific™ NanoDrop™ La guía de ocho pipetas le permite pipetear muestras de forma cómoda y precisa en los ocho pocillos del instrumento utilizando una pipeta de precisión de 8 canales.
Aumente las posibilidades de éxito de sus análisis mediante un análisis de la cantidad y de la calidad de la muestra con el espectrofotómetro UV-Vis Thermo Scientific™ NanoDrop™ Eight. Idóneo para investigadores académicos y de los sectores farmacéuticos y biotecnológicos que miden un gran número de muestras de proteínas y ácidos nucleicos. NanoDrop Eight mide 8 muestras a la vez en menos de 20 segundos. El software identifica los contaminantes presentes en la muestra y comunica la concentración real de la muestra con la tecnología inteligente de análisis de muestras integrada Thermo Scientific™ Acclaro™. El software opcional le permite cumplir más fácilmente con la norma 21 del CFR parte 11.
Cuantifique las muestras con seguridad usando el espectrofotómetro multicanal NanoDrop Eight. Este es el NanoDrop 8000 de vanguardia con hardware mejorado y las mejores funciones de software del espectrofotómetro Thermo Scientifict™NanoDrop™ One/OneC.
La identificación de contaminantes Acclaro asegura que las muestras sean de gran calidad
Conozca la concentración real de ácido nucleico o de proteína sin los efectos interferentes de los contaminantes de la muestra. Comprendiendo la composición de la muestra ayuda a que los experimentos posteriores salgan bien la primera vez.
• Identificación de contaminantes: reconoce contaminantes comunes en muestras de ácido nucleico y proteína que podrían inhibir las reacciones posteriores o elevar erróneamente las concentraciones calculadas.
• Cálculos corregidos: aplica algoritmos quimiométricos para la determinación de la auténtica concentración de analito sin contaminante.
• Diferencia ADN de ARN: los algoritmos pueden identificar ARN de mamífero que contamina una muestra de ADNbc o ADNbc de mamífero que contamina una muestra de ARN
Mejoras de NanoDrop
• Mayor rango dinámico: mide muestras con mayor concentración sin dilución: hasta 10 000 ng/µl de ADNbc o 145 mg/ml de IgG
• Funciones de medición automática y de vacío automático: el procesamiento de varias muestras se puede agilizar con mediciones instantáneas que se realizan cuando el brazo del pedestal está abajo. Estas funciones se pueden activar y desactivar.
• Ergonómico pipeteo ambidiestro: los pedestales están alineados perpendicularmente con respecto a la parte delantera del instrumento, lo que favorece un movimiento natural para el pipeteo de los usuarios; la guía de pipeta es magnética y
móvil de lado a lado, lo que permite que tanto los usuarios zurdos como diestros puedan dispensar las muestras con rapidez y comodidad.
• Exportaciones automatizadas para LIMS: establezca un directorio para la exportación automática de datos; deje que el software de LIMS explore la carpeta para introducir datos del instrumento NanoDrop Eight para su archivado
Conformidad normativa simplificada
El software opcional Thermo Scientific™ SciVault™ le ayuda a que su laboratorio cumpla con las normativas federales
sobre datos en todo momento.
• Gestión más eficiente: el software SciVault opcional integra la interfaz de usuario del software de NanoDrop Eight.
• Cumpla con la norma 21 del CFR parte 11 de la FDA de EE. UU.: controle el acceso a la cuenta de usuario, aplique firmas digitales y revise los registros de auditoría.
• Varios instrumentos en red: instale el software SciVault en un ordenador central para controlar los privilegios y vea los registros de auditoría de diversos instrumentos NanoDrop Eight en diferentes laboratorios.
• Valide sus sistemas: servicios y documentos IQ/OQ disponibles para confirmar que su instrumento funciona según las especificaciones del fabricante
Actualizaciones de software para que su tiempo sea más productivo
• Listo para comenzar: el software NanoDrop Eight viene con las aplicaciones de medición de uso más frecuente codificadas por hardware; incluye, ADNbc, ARN, proteína A280 y UV-Vis.
• Siempre mejorando: la introducción de datos por parte del usuario mantiene al software NanoDrop en continuo avance con actualizaciones que proporcionan magníficas capacidades y eficacia al laboratorio. Visite thermoscientific.com/nanodropsw para ver y descargar las últimas aplicaciones de software. Registre su instrumento allí también y así no se perderá ninguna mejora.
Especificaciones
Descripción Guía de pipeta NanoDrop Eight
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetros NanoDrop Eight