Learn More
Thermo Scientific™ NanoDrop Label Printer - DYMO LabelWriter 550
Código de producto. 31921060 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
DYMO LabelWriter 550 Turbo con etiquetas
Se han interrumpido las nuevas ventas de la impresora de etiquetas NanoDrop - DYMO LabelWriter 450. Consulte el modelo más reciente: Impresora de etiquetas NanoDrop: DYMO LabelWriter 550 Turbo.
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
31921060 Se han interrumpido las nuevas ventas de la impresora de etiquetas NanoDrop - DYMO LabelWriter 450. Consulte el modelo más reciente: Impresora de etiquetas NanoDrop: DYMO LabelWriter 550 Turbo. cada uno
31921047 DYMO LabelWriter 550 Turbo con etiquetas cada uno
31034392 DYMO LabelWriter 550 Turbo con etiquetas -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31921060 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PNTRLW400
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
The Thermo Scientific™ NanoDrop™ Dymo LabelWriter 450 Printer is a convenient accessory for NanoDrop instruments. It prints sample data onto self-adhesive labels, which are included with purchase of printer.
The Dymo LabelWriter 550 Turbo label printer with labels for the Thermo Scientific™ NanoDrop™ is a convenient accessory for our microvolume UV-Vis instruments. It quickly and easily prints sample data onto self-adhesive labels, which are included with purchase of printer.
Features include:
  • Generates 2.31 x 4 inch (59mm x 102mm) self-adhesive labels, allowing you to place labels directly in laboratory notebooks
  • Prints results for single samples or batches of samples
  • Direct thermal label printer, no ink or toner required
LabelWriter is a registered trademark of DYMO Corporation
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Especificaciones
Descripción Se han interrumpido las nuevas ventas de la impresora de etiquetas NanoDrop - DYMO LabelWriter 450. Consulte el modelo más reciente: Impresora de etiquetas NanoDrop: DYMO LabelWriter 550 Turbo.