Learn More
Macherey-Nagel™ Capas de sílice no modificada Nano-SIL sobre placas de vidrio para HPTLC
Código de producto. 10328501 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
5 x 5 cm
10 x 10 cm
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Indicador fluorescente:
Ning.
UV254
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Indicador fluorescente Tamaño de la unidad
10328501 10 x 10 cm UV254 paquete de 25
10154991 5 x 5 cm Ning. paquete de 100
10746322 10 x 10 cm Ning. paquete de 25
10368451 5 x 5 cm UV254 paquete de 100
12780053 10 x 10 cm UV254 cada uno
11814031 10 x 20 cm UV254 paquete de 50
11804031 10 x 20 cm Ning. paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10328501 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 811022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.00€
    178.40€ / paquete de 25
    Ahorro 27.60€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Separa las mezclas con resultados nítidos, tiempos de desarrollo cortos y distancias de migración cortas. Las capas de sílice no modificada Nano-SIL sobre placas de vidrio para HPTLC ofrecen una mayor sensibilidad de detección en comparación con las placa
  • Nano sílice 60, superficie específica (BET) de ∼ 500 m2/g, poros de 60 Å de tamaño medio, volumen específico de poro de 0,75 ml/g, partículas de 2 a 10 μm
  • Indicador: silicato de cinc activado por manganeso con fluorescencia verde para UV de onda corta (254 nm)
  • Aglutinante: producto altamente polimérico, estable en casi todos los disolventes orgánicos y resistente a los reactivos de visualización agresivos
Especificaciones
Material Sílice 60
Tamaño de partículas 2-10 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 25 Paq.
Tipo Placa de vidrio
Indicador fluorescente UV254
Volumen de poro 0,75 mL/g
Superficie específica ∼500 m2/g
Grosor (métrico) 0,20 mm
Dimensiones (L x An) 10 x 10 cm