Learn More
Macherey-Nagel™ Capas de sílice no modificada Nano-SIL sobre placas de vidrio para HPTLC
Código de producto. 10154991 Shop All Macherey-Nagel Products
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
5 x 5 cm
10 x 10 cm
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Indicador fluorescente:
Ning.
UV254
Unit Size:
cada uno
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensiones (L x An) Indicador fluorescente unitSize
10154991 5 x 5 cm Ning. paquete de 100
10746322 10 x 10 cm Ning. paquete de 25
10368451 5 x 5 cm UV254 paquete de 100
10328501 10 x 10 cm UV254 paquete de 25
12780053 10 x 10 cm UV254 cada uno
11814031 10 x 20 cm UV254 paquete de 50
11804031 10 x 20 cm Ning. paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10154991 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 811011
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Separa las mezclas con resultados nítidos, tiempos de desarrollo cortos y distancias de migración cortas. Las capas de sílice no modificada Nano-SIL sobre placas de vidrio para HPTLC ofrecen una mayor sensibilidad de detección en comparación con las placa
  • Nano sílice 60, superficie específica (BET) de ∼ 500 m2/g, poros de 60 Å de tamaño medio, volumen específico de poro de 0,75 ml/g, partículas de 2 a 10 µm
  • Indicador: silicato de cinc activado por manganeso con fluorescencia verde para UV de onda corta (254 nm)
  • Aglutinante: producto altamente polimérico, estable en casi todos los disolventes orgánicos y resistente a los reactivos de visualización agresivos
Specifications
Material Sílice 60
Tamaño de partículas 2-10 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 100/Paq.
Tipo Placa de vidrio
Indicador fluorescente Ning.
Volumen de poro 0,75 ml/g
Superficie específica ∼500 m2/g
Grosor (métrico) 0,20 mm
Dimensiones (L x An) 5 x 5 cm