Learn More
Macherey-Nagel™ Placa HPTLC Nano-SIL NH2/UV254
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Nano-SIL NH2 |
| Tamaño de partículas | 2-10 μm |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Cantidad | 25/Paq. |
| Tipo | Placa HPTLC |
| Indicador fluorescente | UV254 |
| Para utilizar con (aplicación) | Vitaminas, azúcares, esteroides, derivados de purina, xantinas, fenoles, nucleótidos y pesticidas |
| Volumen de poro | 0,75 ml/g |
| Superficie específica | ∼ 500 m2/g |
| Grosor (métrico) | 0,2 mm |
| Mostrar más |