Learn More
Macherey-Nagel™ Placa HPTLC Nano-SIL NH2/UV254
Código de producto. 10187401 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
10187401 10 x 10 cm paquete de 25
10259791 10 x 20 cm paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10187401 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 811111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    409.00€
    354.06€ / paquete de 25
    Ahorro 54.94€
    13% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Specifica
Material Nano-SIL NH2
Tamaño de partículas 2-10 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 25/Paq.
Tipo Placa HPTLC
Indicador fluorescente UV254
Para utilizar con (aplicación) Vitaminas, azúcares, esteroides, derivados de purina, xantinas, fenoles, nucleótidos y pesticidas
Volumen de poro 0,75 ml/g
Superficie específica ∼ 500 m2/g
Grosor (métrico) 0,2 mm
Dimensiones (L x An) 10 x 10 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.