Learn More
Macherey-Nagel™ Placa TLC Nano-SIL Diol/UV254
Código de producto. 10266901 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 10 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
10266901 10 x 10 cm paquete de 25
1 options
Código de producto. 10266901 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 811120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    390.00€
    354.06€ / paquete de 25
    Ahorro 35.94€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Se returpolicy
HPTLC glass plates in different plate sizes for many different applications. Silica gel with Diol (OH) modification.
Tekniske data
Material Nano-SIL Diol
Tamaño de partículas 2-10 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 25/Paq.
Tipo Placa TLC
Indicador fluorescente UV254
Para utilizar con (aplicación) Esteroides, pesticidas y constituyentes de plantas; para separaciones críticas una alternativa a la sílice, ya que es menos sensible al contenido de agua del medio ambiente; conduce a resultados más reproducibles en comparación con la sílice
Volumen de poro 0,75 ml/g
Superficie específica ∼ 500 m2/g
Grosor (métrico) 0,2 mm
Dimensiones (L x An) 10 x 10 cm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.