Learn More
Macherey-Nagel™ Láminas de aluminio Nano-SIL ALUGRAM™
Código de producto. 10093061 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Indicador fluorescente:
Ninguno
UV254
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Indicador fluorescente unitSize
10093061 Ninguno paquete de 25
10185041 UV254 25 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10093061 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 818141
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Capas de sílice HPTLC no modificadas sobre aluminio para TLC. Las láminas de aluminio Macherey-Nagel™ Nano-SIL ALUGRAM™ cuentan con nanosílice 60 en láminas de aluminio de última generación que proporcionan un bajo peso, alta resistencia y estabilidad de la temperatura, así como un corte fácil.
Capas de sílice HPTLC no modificadas sobre aluminio para TLC. Las láminas de aluminio Macherey-Nagel™ Nano-SIL ALUGRAM™ cuentan con nanosílice 60 en láminas de aluminio de última generación que proporcionan un bajo peso, alta resistencia y estabilidad de la temperatura, así como un corte fácil.
Capas de sílice HPTLC sin modificar con propiedades de alta definición.
  • Ligante: producto altamente polimérico, estable en casi todos los disolventes orgánicos y resistente a los reactivos de visualización agresivos
  • El estrecho fraccionamiento de las partículas de sílice permite conseguir separaciones más nítidas, tiempos de desarrollo más cortos, distancias de migración más reducidas, muestras más pequeñas y mayor sensibilidad de detección en comparación con las placas SIL G
  • Indicador fluorescente disponible: silicato de cinc activado por manganeso con fluorescencia verde para UV de onda corta (254 nm)
Especificaciones
Material Láminas de aluminio Alugram con revestimiento de sílice Nano-SIL
Tamaño de partículas 2-10 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 25/Paq.
Tipo Placa TLC
Indicador fluorescente Ninguno
Para utilizar con (aplicación) HPTLC
Volumen de poro 0,75 ml/g
Superficie específica ∼ 500 m2/g
Grosor (métrico) 0,2 mm
Dimensiones (L x An) 20 x 20 cm