Learn More
Nano-Secondary™ Alpaca, anti-Human, CoraLite Plus 488, Chromotek
Código de producto. 18018945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
10 microlitros
100 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18018945 10 μL 10 microlitros
18015475 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18018945 Proveedor Chromotek N.º de proveedor shuGCL488210
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Alpaca Recombinant Monoclonal Antibody
Nano-Secondary™ alpaca anti-human IgG, recombinant VHH, is a human IgG-specific (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) antibody. This secondary antibody product consists of a Nanobody that binds to the Fc-domain of human IgG with high affinity and specificity.
Especificaciones
Antígeno Nano-Secondary™
Conjugado CoraLite Plus 488
Especie del huésped Alpaca
Cantidad 10 μL
Primario o secundario Secondary
Especies diana Human
Formulario Liquid
Isotype IgG