Learn More
Nano-Secondary™ Alpaca, anti-Human, Chromotek
Código de producto. 18000596
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity: 50 μL
Código de producto.
18000596 Quantity: 50 μL
1 options
Código de producto. 18000596 Proveedor Chromotek N.º de proveedor shuGCys22500
 Artículo restringido
En stock
Alpaca Recombinant Monoclonal Antibody
Nano-Secondary™ Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Nano-Secondary™ in Human samples.
Especificaciones
Antígeno Nano-Secondary™
Especie del huésped Alpaca
Cantidad 50 μL
Primario o secundario Secondary
Especies diana Human
Formulario Liquid
Isotype IgG