Learn More
Propionato de nandrolona 1,0 mg/ml en acetonitrilo, LoGiCal
Código de producto. 30463085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30463085 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30463085 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP3724.0011
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 19-Nortestosterone 17-propionate
CAS 7207-92-3
Nombres de analitos o componentes 19-Nortestosterone 17-propionate
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C21 H30 O3
Concentración 1 mg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (17β)-17-(1-Oxopropoxy)estr-4-en-3-one, Estr-4-en-3-one, 17β-hydroxy-, propionate (6CI,7CI,8CI), (17β)-17-(1-Oxopropoxy)estr-4-en-3-one, 19-Nortestosterone propionate, Anabolicus, Nandrolone 17-propionate, Nandrolone propionate, Nor-Anabol, Norandrostenolone propionate, Nortesto, Nortestosterone propionate, Norybol 19, Pondus, Testobolin
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30O3/c1-3-20(23)24-19-9-8-18-17-6-4-13-12-14(22)5-7-15(13)16(17)10-11-21(18,19)2/h12,15-19H,3-11H2,1-2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,21-/m0/s1
Tipo de solución Single Solution
SMILES CCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C
Nombre IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13-metil-3-oxo-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il] propanoato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 330.46
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.2195 g/mol