Learn More
Fenilpropionato de nandrolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nandrolone Phenpropionate |
| CAS | 62-90-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C27 H34 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Nandrolone Phenpropionate, Estr-4-en-3-one','17-(1-oxo-3-phenylpropoxy)-','(17β)-, Estr-4-en-3-one','17β-hydroxy-','hydrocinnamate (7CI,8CI), Estr-4-en-3-one','17β-hydroxy-','phenylpropionate (6CI), Hydrocinnamic acid','ester with 17β-hydroxyestr-4-en-3-one (8CI), 17β-(3-Phenylpropionyloxy)-estr-4-en-3-one, 17β-Hydroxy-19-norandrost-4-en-3-one 17-phenylpropionate, 17β-Hydroxy-4-estren-3-one17-phenylpropionate, 17β-Hydroxyestr-4-en-3-one phenylpropionate, 19-Nor-17β-hydroxy-3-ketoandrost-4-ene 17-phenylpropionate, 19-Norandrostenolone phenylpropionate, 19-Nortestosterone phenylpropionate, Activin (anabolic steroid), Durabol, Durabolin, Fenobolin, NPP, NSC 23162, NTPP, Nandrobolic, Nandrolin, Nandrolon phenylpropionate, Nandrolone phenpropionate, Nandrolone phenylpropionate, Nerobil, Nerobolil, Norandrolone phenylpropionate, Norandrostenolone phenylpropionate, Nortestosterone phenylpropionate, Phenobolin, Strabolene, Superanabolon |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H34O3/c1-27-16-15-22-21-11-9-20(28)17-19(21)8-10-23(22)24(27)12-13-25(27)30-26(29)14-7-18-5-3-2-4-6-18/h2-6,17,21-25H,7-16H2,1H3/t21-,22+,23+,24-,25-,27-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)CCc5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | 3-fenilpropanoato de [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13-metil-3-oxo-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 406.56 |
| Mostrar más |