Learn More
Fenpropionato de nandrolona, Mikromol™
Descripción
Fenpropionato de nandrolona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nandrolone Phenpropionate |
| CAS | 62-90-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Nandrolone Phenpropionate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C27 H34 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Nandrolone Phenpropionate, 19-Norandrostenolone phenylpropionate, 19-Nortestosterone phenylpropionate, Activin (anabolic steroid), Durabol, Durabolin, Fenobolin, NPP, NSC 23162, NTPP, Nandrobolic, Nandrolin, Nandrolon phenylpropionate, Nandrolone phenpropionate, Nandrolone phenylpropionate, Nerobil, Nerobolil, Norandrolone phenylpropionate, Norandrostenolone phenylpropionate, Nortestosterone phenylpropionate, Phenobolin, Strabolene, Superanabolon, Estr-4-en-3-one, 17-(1-oxo-3-phenylpropoxy)-, (17beta)-, Estr-4-en-3-one, 17beta-hydroxy-, hydrocinnamate (7CI,8CI), Estr-4-en-3-one, 17beta-hydroxy-, phenylpropionate (6CI), Hydrocinnamic acid, ester with 17beta-hydroxyestr-4-en-3-one (8CI), 17beta-(3-Phenylpropionyloxy)-estr-4-en-3-one, 17beta-Hydroxy-19-norandrost-4-en-3-one 17-phenylpropionate, 17beta-Hydroxy-4-estren-3-one17-phenylpropionate, 17beta-Hydroxyestr-4-en-3-one phenylpropionate, 19-Nor-17beta-hydroxy-3-ketoandrost-4-ene 17-phenylpropionate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H34O3/c1-27-16-15-22-21-11-9-20(28)17-19(21)8-10-23(22)24(27)12-13-25(27)30-26(29)14-7-18-5-3-2-4-6-18/h2-6,17,21-25H,7-16H2,1H3/t21-,22+,23+,24-,25-,27-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)CCc5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | 3-fenilpropanoato de [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13-metil-3-oxo-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-ilo] |
| Mostrar más |