Learn More
Fenpropionato de nandrolona, LoGiCal
Código de producto. 30464114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30464114 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464114 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1786.00
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nandrolone Phenpropionate
CAS 62-90-8
Nombres de analitos o componentes Nandrolone Phenpropionate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C27 H34 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Nandrolone Phenpropionate, 19-Norandrostenolone phenylpropionate, 19-Nortestosterone phenylpropionate, Activin (anabolic steroid), Durabol, Durabolin, Fenobolin, NPP, NSC 23162, NTPP, Nandrobolic, Nandrolin, Nandrolon phenylpropionate, Nandrolone phenpropionate, Nandrolone phenylpropionate, Nerobil, Nerobolil, Norandrolone phenylpropionate, Norandrostenolone phenylpropionate, Nortestosterone phenylpropionate, Phenobolin, Strabolene, Superanabolon, Estr-4-en-3-one, 17-(1-oxo-3-phenylpropoxy)-, (17beta)-, Estr-4-en-3-one, 17beta-hydroxy-, hydrocinnamate (7CI,8CI), Estr-4-en-3-one, 17beta-hydroxy-, phenylpropionate (6CI), Hydrocinnamic acid, ester with 17beta-hydroxyestr-4-en-3-one (8CI), 17beta-(3-Phenylpropionyloxy)-estr-4-en-3-one, 17beta-Hydroxy-19-norandrost-4-en-3-one 17-phenylpropionate, 17beta-Hydroxy-4-estren-3-one17-phenylpropionate, 17beta-Hydroxyestr-4-en-3-one phenylpropionate, 19-Nor-17beta-hydroxy-3-ketoandrost-4-ene 17-phenylpropionate
Fórmula InChI InChI=1S/C27H34O3/c1-27-16-15-22-21-11-9-20(28)17-19(21)8-10-23(22)24(27)12-13-25(27)30-26(29)14-7-18-5-3-2-4-6-18/h2-6,17,21-25H,7-16H2,1H3/t21-,22+,23+,24-,25-,27-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)CCc5ccccc5
Nombre IUPAC 3-fenilpropanoato de [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13-metil-3-oxo-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-ilo]
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 406.56
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.2508 g/mol