Learn More
nandrolona, Mikromol™
Descripción
Nandrolona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nandrolone |
| CAS | 434-22-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Nandrolone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H26 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 17beta-Hydroxyestr-4-en-3-one, Nandrolone, Nandrolone Decanoate Imp. D (EP), 19-Nortestosterone, Nandrolone Decanoate Imp. D (EP), Estr-4-en-3-one, 17-hydroxy-, (17beta)- (9CI), Estr-4-en-3-one, 17beta-hydroxy- (8CI), (+)-19-Nortestosterone, (17beta)-19-Nortestosterone, Delta4-Estren-17beta-ol-3-one, beta-Nortestosterone, 17beta-Hydroxy-19-nor-4-androsten-3-one, 17beta-Nortestosterone, 19-Nor-17beta-hydroxy-3-ketoandrost-4-ene, 19-Norandrostenolone, 4-Estren-17beta-ol-3-one, 4-Estren-3-one-17beta-ol, Menidrabol, NSC 3351, Nandrolon, Norandrostenolon, Norandrostenolone, Nortestonate, Nortestosterone, Oestrenolon, d-13beta-Methyl-17beta-hydroxygon-4-en-3-one, Nandrolone Decanoate Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H26O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h10,13-17,20H,2-9H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,17-,18-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hidroxi-13-metil-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Mostrar más |