Learn More
Nandrolona, LoGiCal
Código de producto. 30458302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458302 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458302 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0660.00
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nandrolone
CAS 434-22-0
Nombres de analitos o componentes Nandrolone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H26 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 17beta-Hydroxyestr-4-en-3-one, Nandrolone, Nandrolone Decanoate Imp. D (EP), 19-Nortestosterone, Nandrolone Decanoate Imp. D (EP), Estr-4-en-3-one, 17-hydroxy-, (17beta)- (9CI), Estr-4-en-3-one, 17beta-hydroxy- (8CI), (+)-19-Nortestosterone, (17beta)-19-Nortestosterone, Delta4-Estren-17beta-ol-3-one, beta-Nortestosterone, 17beta-Hydroxy-19-nor-4-androsten-3-one, 17beta-Nortestosterone, 19-Nor-17beta-hydroxy-3-ketoandrost-4-ene, 19-Norandrostenolone, 4-Estren-17beta-ol-3-one, 4-Estren-3-one-17beta-ol, Menidrabol, NSC 3351, Nandrolon, Norandrostenolon, Norandrostenolone, Nortestonate, Nortestosterone, Oestrenolon, d-13beta-Methyl-17beta-hydroxygon-4-en-3-one, Nandrolone Decanoate Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h10,13-17,20H,2-9H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,17-,18-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hidroxi-13-metil-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 274.4
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.1933 g/mol