Learn More
nandrolona, Lipomed
Código de producto. 30459584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459584 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459584 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMTES88910
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Nandrolona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nandrolone
CAS 434-22-0
Nombres de analitos o componentes Nandrolone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H26 O2
Sinónimo 17 beta-Hydroxyestr-4-en-3-one, Nandrolone, Nandrolone Decanoate Imp. D (EP), 19-Nortestosterone, Nandrolone Decanoate Imp. D (EP), Estr-4-en-3-one, 17-hydroxy-, (17 beta)- (9 CI), d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES C[C@]12 CC[C@H]3 [C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1 CC[C@@H]2 O
Nombre IUPAC (8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-17-hidroxi-13-metil-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1 H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 274.4
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.1933 g/mol