Learn More
Decanoato de nandrolona, Mikromol™
Descripción
Decanoato de nandrolona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nandrolone Decanoate |
| CAS | 360-70-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Nandrolone Decanoate |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C28 H44 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Nandrolone Decanoate, Estr-4-en-3-one, 17-[(1-oxodecyl)oxy]-, (17beta)-, Estr-4-en-3-one, 17beta-hydroxy-, decanoate (6CI,7CI,8CI), Decanoic acid, ester with 17beta-hydroxyestr-4-en-3-one (8CI), 17beta-Hydroxy-19-norandrost-4-en-3-one 17-decanoate, 17beta-Hydroxyestr-4-en-3-one 17-decanoate, 17beta-Hydroxyestr-4-en-3-one decanoate, 17beta-Nandrolone laureate, 17beta-Nortestosterone laureate, 19-Nor-17beta-hydroxy-3-ketoandrost-4-ene 17-decanoate, 19-Norandrostenolone decanoate, 19-Nortestosterone 17beta-decanoate, 19-Nortestosterone decanoate, Anabolicum, Anabolin Forte, Deca-Durabol, Deca-Durabolin, Deca-Hybolin, Decanofort, Extraboline, Hybolin decanoate, Nandrobolic LA, Norandrostenolone decanoate, Nortestosterone decanoate, Retabolil |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H44O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-27(30)31-26-16-15-25-24-13-11-20-19-21(29)12-14-22(20)23(24)17-18-28(25,26)2/h19,22-26H,3-18H2,1-2H3/t22-,23+,24+,25-,26-,28-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13-metil-3-oxo-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il] decanoato |
| Mostrar más |