Learn More
Nanchangmycin, MedChemExpress
Código de producto. 16489626
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489626 50 mg 50 miligramos
16453068 10 mg 10 miligramos
16405807 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16489626 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100528
MedChemExpress Nanchangmycin, a polyether antibiotic produced by Streptomyces nanchangensis NS3226, inhibits gram-positive bacteria. Nanchangmycin is a broad spectrum antiviral active against Zika virus.
Nanchangmycin, a polyether antibiotic produced by Streptomyces nanchangensis NS3226, inhibits gram-positive bacteria. Nanchangmycin is a broad spectrum antiviral active against Zika virus.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nanchangmycin
Forma física Solid
CAS 65101-87-3
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C47H77NaO14
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo Nanchangmycin A
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (33.74 mM)
SMILES C[C@H]1[C@@]2(O[C@]([C@@]3([H])O[C@](O)([C@H](C)C[C@@H]3C)CO)([H])C[C@@H]2C)O[C@]([C@]4(O[C@]5(O[C@]([C@H](C)[C@@H](O)C5)([H])[C@@H](C)/C=C(C)/C([C@H](C)C[C@H](C)C(O[Na])=O)=O)CC4)C)([H])C[C@@H]1O[C@@]6([H])O[C@@H]([C@@H](OC)CC6)C
Peso molecular (g/mol) 889.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 889.1
Porcentaje de pureza 98.0%