Learn More
Melford NANA
Código de producto. 30017935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30017935 25 mg 25 miligramos
30017936 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30017935 Proveedor Melford N.º de proveedor A100800.025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Sustrato para la aldolasa del ácido N-acetilneuramínico.
Nombre de la sustancia: Ácido n-acetilneuramínico, ácido siálico sintético
Número CAS: 131-48-6
Fórmula molecular: C11H19NO9
Peso molecular: 309,2
Pureza química: > 99%
Soluble en:Agua
Conservar a:-20 °C
Especificaciones
CAS 131-48-6
Fórmula molecular C11H19NO9
Cantidad 25 mg
Peso molecular (g/mol) 309.3