Learn More
Tocris Bioscience™ NAN-190 hydrobromide
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18065862
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18065862 50 mg 50 miligramos
18085942 250 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18065862 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0553/50
5-HT1A antagonist
5-HT1A antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115338-32-4
Fórmula molecular C23H28BrN3O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NAN-190 hydrobromide
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.4
Pureza >98%
Peso molecular 474.399