Learn More
NAN-190 hydrobromide, MedChemExpress
Código de producto. 16497726
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
16497726 100 mg 100 miligramos
16457928 10 mg 10 miligramos
16453867 50 mg 50 miligramos
16441296 200 mg 200 miligramos
4 options
Código de producto. 16497726
Marca: Medchem Express HY19818A
MedChemExpress NAN-190 hydrobromide is a serotonin receptor 5-HT antagonist. NAN-190 is a selective antagonist of 5-HT1A.
NAN-190 hydrobromide is a serotonin receptor 5-HT antagonist. NAN-190 is a selective antagonist of 5-HT1A.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NAN-190 hydrobromide
CAS 115338-32-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H28BrN3O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (35.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(CCCCN2CCN(C3=CC=CC=C3OC)CC2)C(C4=C1C=CC=C4)=O.[H]Br
Peso molecular (g/mol) 474.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.39
Porcentaje de pureza 98.59%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation